Set de protection de sécurité, EPI
Catalog # 111-2226
Supplier: Portwest
Specifications
- Couleur:jaune
- Désignation:Set de protection EPI, avec visière PC, protège-sourcils PP et casque anti-bruit en ABS
- L×l:400x200 mm
- Cdt:1 KIT
Specifications
About this item
Ce set contient un casque anti-bruit ainsi qu'une visière transparente avec fixation. Il protège des particules, éclaboussures métalliques et du bruit excessif.
- Coquilles de protection auditive avec fermeture à pression pour atténuation optimale (SNR 25 dB)
- Visière en polycarbonate de qualité optique (1) et résistance aux chocs de qualité B: 400×200 mm
- Suspension réglable par crémaillère pour un ajustage maximum
Couleur: Jaune
Certifications: EN 166 1B (visière), EN 166 3B (protège-sourcils)