ContactUsLinkComponent
Poids de calibration, OIML R111, classe M2
Poids de calibration, OIML R111, classe M2
N° de catalogue ZWIEE201.12.11
Fournisseur:  ZWIEBEL
Poids de calibration, OIML R111, classe M2
N° de catalogue ZWIEE201.12.11
Fournisseur:  ZWIEBEL
Spécifications
  • Poids:
    1 kg
  • Cdt:
    1
  • Tolérance:
    160 ± mg
  • Type:
    Class M2 weights with calibration certificate
Spécifications
À propos de cet article
Poids en laiton. Les poids M2 sont conçus pour calibrer des masses de classe de plus faible précision et pour être utilisés avec des instruments de pesage de catégorie II et III.
  • Ultra compacts et faciles à manipuler
  • Poids disponibles en tant qu'unité individuelle ou en kits (base/boîte en bois)