Détergent, désinfectant, Oxivir Plus
Fournisseur: Diversey
Certificats
À propos de cet article
Nettoyant désinfectant qui élimine une large spectre de micro-organismes (bactéries, virus, moisissures, champignons, levures). Il utilise la technologie écologique du peroxyde d'hydrogène accéléré (AHP®) : lorsque vous utilisez le produit, il se décompose en eau et en oxygène.
- Offre une sécurité pour toutes les surfaces résistant aux acides, y compris le rembourrage et les tapis
- Idéale pour la prévention des épidémies et contre les éclaboussures sur le corps
- Certification Woolsafe pour les meubles en textiles
Certifications: EN 14476 : Norovirus en 2 minutes. EN 1276 : E. Coli en 5 minutes. EN 1650 : en 15 minutes.
Attention: Use biocides safely. Always read the label and product information before use.
Spécifications
- Catalog No:
- DIVY101104744
- pH:
- 1.8