Order Entry
Belgium
ContactUsLinkComponent
Anti-UBX domain-containing protein 1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anti-UBX domain-containing protein 1 Rabbit Polyclonal Antibody
N° de catalogue USBIU1061
Fournisseur:  US Biological
Anti-UBX domain-containing protein 1 Rabbit Polyclonal Antibody
N° de catalogue USBIU1061
Fournisseur:  US Biological

Spécifications

  • Type d'anticorps:
    Primaire
  • Nom de l'antigène:
    UBX domain-containing Protein 1
  • Clonalité:
    Polyclonal
  • Conjugaison:
    Unconjugated
  • Hôte:
    Rabbit
  • Précipitation immunologique:
    Yes
  • Isotype:
  • Réactivité:
    Human,
    Rat,
    Mouse
  • Western blot:
    Yes
  • Environmentally Preferable:
  • Formulaire:
    liquid
  • Storage buffer:
    Tris-glycine, pH 7,4, 150mM sodium chloride, 0,05% sodium azide.
  • Température de stockage:
    Cool
  • Concentration:
    ~0,5 mg/ml
  • Température de transport:
    Ice
  • Purification:
    purified by immunoaffinity chromatography
  • Taille:
    100 µg
  • Cdt:
    100 µG

Spécifications

À propos de cet article

Recommended dilution: Western Blot: 0.1 ?g/ml

Type: Primary
Antigen: UBX domain-containing protein 1
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat