ContactUsLinkComponent
Anti-CD70 Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein)) [clone: 7H173]
Anti-CD70 Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein)) [clone: 7H173]
Catalog # USBIC2425-01N
Supplier:  US Biological
Anti-CD70 Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein)) [clone: 7H173]
Catalog # USBIC2425-01N
Supplier:  US Biological
Specifications
  • Type d'anticorps:
    Primaire
  • Nom de l'antigène:
    CD70 molecule
  • Symbole de l'antigène:
    CD70
  • Clonalité:
    Monoclonal
  • Clone:
    7H173
  • Conjugaison:
    FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
  • ELISA:
    Yes
  • Cytométrie en flux:
    Yes
  • Hôte:
    Mouse
  • ImmunoChimie:
    Yes
  • Isotype:
    IgG1
  • Réactivité:
    Human
  • Formulaire:
    liquid
  • Storage buffer:
    PBS, pH 7,2, 5% glycerol, 0,2% BSA, 0,05% sodium azide.
  • Température de stockage:
    Cool
  • Température de transport:
    Ice
  • Tested applications:
    Fluoresence ELISA
  • Purification:
    purified by Protein A chromatography
  • Taille:
    120 Tests
  • Cdt:
    120 Tests
Specifications
About this item
Type: Primary
Antigen: CD70 (CD70 molecule)
Clonality: Monoclonal
Clone: 7H173
Conjugation: FITC (Fluorescein)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human