Anti-DOCK4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3E7]
N° de catalogue USBI125985
Fournisseur: US Biological
Spécifications
- Type d'anticorps:Primaire
- Nom de l'antigène:dedicator of cytokinesis 4
- Symbole de l'antigène:DOCK4
- Clonalité:Monoclonal
- Clone:3E7
- Conjugaison:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Hôte:Mouse
- ImmunoFluorescence:Yes
- Isotype:IgG2b kappa
- Réactivité:Human
- Western blot:Yes
- Formulaire:liquid
- Nombre d'acides aminés:1867 to 1966
- Storage buffer:PBS, pH 7,2.
- Sequence:NQVNEQSAPLPVPVPVPVPSYGGEEPVRKESKTPPPYSVYERTLRRPVPLPHSLSIPVTSEPPALPPKPLAARSSHLENGARRTDPGPRPRPLPRKVSQL
- Température de stockage:Cool
- Température de transport:Ice
- Purification:purified by Protein A chromatography
- Taille:100 µg
- Cdt:100 µG
Spécifications
À propos de cet article
Recommended dilution: Immunofluorescence: 10 ?g/ml; Immunochemistry: 3?g/ml
Type: Primary
Antigen: DOCK4 (dedicator of cytokinesis 4)
Clonality: monoclonal
Clone: 30000000
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b Kappa
Reactivity: Human