Anti-Caspase-4/11, p20 Mouse Monoclonal Antibody [clone: Flamy-1]
Catalog # USBI044637
Supplier: US Biological
Specifications
- Type d'anticorps:Primaire
- Nom de l'antigène:Caspase 4/11, p20
- Symbole de l'antigène:CASP4
- Clonalité:Monoclonal
- Clone:Flamy-1
- Conjugaison:Unconjugated
- Hôte:Mouse
- Précipitation immunologique:Yes
- Isotype:IgG2b kappa
- Western blot:Yes
- Formulaire:liquid
- Nombre d'acides aminés:81 to 373
- Storage buffer:PBS, 10% glycerol, 0,02% sodium azide.
- Température de stockage:Cool
- Concentration:1 mg/ml
- Température de transport:Ice
- Taille:100 µg
- Cdt:100 µG
Specifications
About this item
Type: Primary
Antigen: Caspase-4/11, p20
Clonality: Monoclonal
Clone: Flamy-1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b Kappa
Reactivity: