Anti-AMDHD2 Rabbit Polyclonal Antibody
200 µl
N° de catalogue USBI031832
Fournisseur: US Biological
Aller à :
Product Details & Documents
Recommended dilution: ELISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-500
Type: Primary
Antigen: AMDHD2 (amidohydrolase domain containing 2)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: internal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Documents
Spécifications
- Taille:200 µl
- Western blot:Yes
- Type d'anticorps:Primaire
- Formulaire:liquid
- Purification:purified by Protein A chromatography
- Symbole de l'antigène:AMDHD2
- Isotype:IgG
- Conjugaison:Unconjugated
- Réactivité:Human
- Température de stockage:Cool
- Cat. No.:USBI031832
- Clonalité:Polyclonal
- Épitope:internal
- Nombre d'acides aminés:136 to 164
- Nom de l'antigène:amidohydrolase domain containing 2
- Hôte:Rabbit
- Storage buffer:PBS, pH 7,2, 0,09% sodium azide.
- Température de transport:Ice
- ELISA:Yes



