Anti-Myosin IIA, Non-muscle Rabbit Polyclonal Antibody
N° de catalogue USBI029547
Fournisseur: US Biological
Spécifications
- Type d'anticorps:Primaire
- Nom de l'antigène:Myosin 2A
- Symbole de l'antigène:MYO2A
- Clonalité:Polyclonal
- Conjugaison:Unconjugated
- Hôte:Rabbit
- ImmunoChimie:Yes
- ImmunoFluorescence:Yes
- Réactivité:Human
- Western blot:Yes
- Formulaire:liquid
- Modification:phospho-Ser1943
- Storage buffer:0,1M Tris-glycine, pH 7,4, 150mM sodium chloride, 0,05% sodium azide.
- Température de stockage:Cool
- Température de transport:Ice
- Purification:purified by immunoaffinity chromatography
- Taille:100 µl
- Cdt:100 µl
Spécifications
À propos de cet article
Recommended dilution: Western Blot: 1:300; Immunochemistry: 1:500; Immunofluorescence: 1:400
Type: Primary
Antigen: Myosin IIA, Non-muscle
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human