ContactUsLinkComponent
Anti-c-ErbB2/c-Neu (Ab-6) (OD-3) Mouse Monoclonal Antibody [clone: OD-3]
Catalog # OP67-100
Anti-c-ErbB2/c-Neu (Ab-6) (OD-3) Mouse Monoclonal Antibody [clone: OD-3]
Catalog # OP67-100
Specifications
  • Type d'anticorps:
    Primaire
  • Nom de l'antigène:
    V-erb-b2 avian erythroblastic leukemia viral oncogene homolog 2
  • Symbole de l'antigène:
    C-ERBB2
  • Clonalité:
    Monoclonal
  • Clone:
    OD-3
  • Conjugaison:
    Unconjugated
  • Hôte:
    Mouse
  • Réactivité:
    Human
  • Western blot:
    Yes
  • Température de stockage:
    Cool
  • Température de transport:
    Ice
  • Taille:
    100 µg
  • Cdt:
    100 µG
Specifications
About this item
Type: Primary
Antigen: c-ErbB2/c-Neu (Ab-6) (OD-3)
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity: Human