Anti-c-ErbB2/c-Neu (Ab-3) (3B5) Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3B5]
N° de catalogue OP15-100
Fournisseur: Merck Millipore (Oncogene)
Spécifications
- Type d'anticorps:Primaire
- Nom de l'antigène:V-erb-b2 avian erythroblastic leukemia viral oncogene homolog 2
- Symbole de l'antigène:C-ERBB2
- Clonalité:Monoclonal
- Clone:3B5
- Conjugaison:Unconjugated
- Hôte:Mouse
- ImmunoChimie:Yes
- ImmunoFluorescence:Yes
- Précipitation immunologique:Yes
- Western blot:Yes
- Température de stockage:Cool
- Température de transport:Ice
- Taille:100 µg
- Cdt:100 µG
Spécifications
À propos de cet article
Type: Primary
Antigen: c-ErbB2/c-Neu (Ab-3) (3B5)
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity: