Anti-Glucocorticoid Receptor (Ab-2) (BuGR2) Mouse Monoclonal Antibody [clone: BuGR2]
N° de catalogue GR32L-100
Fournisseur: Merck Millipore (Oncogene)
Spécifications
- Type d'anticorps:Primaire
- Nom de l'antigène:Glucocorticoid Receptor
- Symbole de l'antigène:GCR
- Clonalité:Monoclonal
- Clone:BuGR2
- Conjugaison:Unconjugated
- Hôte:Mouse
- ImmunoChimie:Yes
- ImmunoFluorescence:Yes
- Précipitation immunologique:Yes
- Western blot:Yes
- Température de stockage:Cool
- Température de transport:Ice
- Taille:100 µg
- Cdt:100 µG
Spécifications
À propos de cet article
Type: Primary
Antigen: Glucocorticoid Receptor (Ab-2) (BuGR2)
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity: