Anti-Tissue Plasminogen Activator (Ab-1) (GMA-043) Mouse Monoclonal Antibody [clone: GMA-043]
Catalog # GF53-100
Supplier: Merck Millipore (Oncogene)
Specifications
- Type d'anticorps:Primaire
- Nom de l'antigène:Tissue Plasminogen Activator
- Symbole de l'antigène:TPA
- Clonalité:Monoclonal
- Clone:GMA-043
- Conjugaison:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Hôte:Mouse
- Réactivité:Human
- Western blot:Yes
- Température de stockage:Cool
- Température de transport:Ice
- Taille:100 µg
- Cdt:100 µG
Specifications
About this item
Type: Primary
Antigen: Tissue Plasminogen Activator (Ab-1) (GMA-043)
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity: Human