Anti-V5 Tag Mouse Monoclonal Antibody (Biotin)
N° de catalogue GENSA01735-100
Fournisseur: Genscript
Spécifications
- Type d'anticorps:Tag
- Nom de l'antigène:V5 tag
- Symbole de l'antigène:V5
- Clonalité:Monoclonal
- Conjugaison:Biotin
- ELISA:Yes
- Hôte:Mouse
- Isotype:IgG2a kappa
- Western blot:Yes
- Température de stockage:Cool
- Température de transport:Ice
- Taille:100 µg
- Cdt:100 µG
Spécifications
À propos de cet article
Type: Tag
Antigen: V5 Tag (V5 tag)
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a Kappa
Reactivity: