Anti-c-Myc tag Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
N° de catalogue GENSA00173-40
Fournisseur: Genscript
Spécifications
- Type d'anticorps:Tag
- Nom de l'antigène:EQKLISEEDL
- Symbole de l'antigène:c-Myc tag
- Clonalité:Polyclonal
- Conjugaison:HRP (Horseradish Peroxidase)
- ELISA:Yes
- Hôte:Rabbit
- Isotype:IgG
- Western blot:Yes
- Température de stockage:Cool
- Température de transport:Ice
- Taille:40 µg
- Cdt:40 µG
Spécifications
À propos de cet article
Type: Tag
Antigen: c-Myc tag (c-Myc tag)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG (Rabbit)
Reactivity: