ContactUsLinkComponent
Anticorps polyclonal de lapin anti-COPS5
Anticorps polyclonal de lapin anti-COPS5
Supplier:  Abcam
Certificates
Anticorps polyclonal de lapin anti-COPS5
Supplier:  Abcam
Specifications
  • Catalog No:
  • ABCAAB74271-200
  • Symbole de l'antigène:
  • COPS5
  • Nom de l'antigène:
  • COP9 signalosome subunit 5
  • Type d'anticorps:
  • Primaire
  • Clonalité:
  • Polyclonal
  • Conjugaison:
  • Unconjugated
  • Hôte:
  • Rabbit
  • Western blot:
  • Yes
  • ImmunoChimie:
  • Yes
  • Température de stockage:
  • Cool
  • Température de transport:
  • Ice