Order Entry
Belgium
ContactUsLinkComponent
Anticorps polyclonal de lapin anti-MAPK1/3
Anticorps polyclonal de lapin anti-MAPK1/3
N° de catalogue ABCAAB4819-50
Fournisseur:  Abcam
Anticorps polyclonal de lapin anti-MAPK1/3
N° de catalogue ABCAAB4819-50
Fournisseur:  Abcam

Spécifications

  • Type d'anticorps:
    Primaire
  • Nom de l'antigène:
    Mitogen-activated protein kinase 1/3
  • Symbole de l'antigène:
    MAPK1/3
  • Clonalité:
    Polyclonal
  • Conjugaison:
    Unconjugated
  • Cytométrie en flux:
    Yes
  • Hôte:
    Rabbit
  • ImmunoChimie:
    Yes
  • Western blot:
    Yes
  • Température de stockage:
    Cool
  • Température de transport:
    Ice
  • Cdt:
    50 µl

Spécifications

À propos de cet article

Attention:

All products are FOR RESEARCH USE ONLY.   PRODUCTS ARE NOT FOR USE IN DIAGNOSTIC OR THERAPEUTIC PROCEDURES.  Customer is granted a limited use non-exclusive licence for its own internal research.  Any control manufacturer supplies with a Product is limited to use only to validate the relevant Product.  By using the Product, Customers agree not to attempt to reverse engineer or otherwise perform any compositional, structural, functional or other analyses directed to learning the methodology, formulae, sequences, processes, make-up or production of any of the Products or portions thereof.

Type : Primaire
Antigène : MAPK1/3 (protéine kinase activée par les mitogènes 1/3)
Clonalité : Polyclonal
Clone:
Conjugaison : Non conjugué
Epitope :
Hôte : Lapin
Isotype: IgG
Réactivité : Humain, rat