Anti-MYO7A Rabbit Polyclonal Antibody
Anti-MYO7A Rabbit Polyclonal Antibody
Marketsource
 :   Biorbyt
Anti-MYO7A Rabbit Polyclonal Antibody
 :  Biorbyt
Marketsource
Anti-MYO7A Rabbit Polyclonal Antibody
Anti-MYO7A Rabbit Polyclonal Antibody
Western Blot: 1:100-500; ELISA: 1:500-1000; Immunochemistry: 1:100-500; Immunofluorescence: 1:50-200 (based on 0.5 mg/ml)
Type: Primary
Antigen: MYO7A (myosin VIIA)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Documents
  • Catalog No:
  • BIRBORB100243-100
  • BIRBORB100243-200
  • Symbole de l'antigène:
  • MYO7A
  • MYO7A
  • Nom de l'antigène:
  • Myosin 7A
  • Myosin 7A
  • Type d'anticorps:
  • Primaire
  • Primaire
  • Clonalité:
  • Polyclonal
  • Polyclonal
  • Conjugaison:
  • Unconjugated
  • Unconjugated
  • Hôte:
  • Rabbit
  • Rabbit
  • Isotype:
  • IgG
  • IgG
  • Western blot:
  • Yes
  • Yes
  • ImmunoChimie:
  • Yes
  • Yes
  • Formulaire:
  • liquid
  • liquid
  • Masse moléculaire:
  • 220 kDa
  • 220 kDa
  • Purification:
  • purified by affinity chromatography
  • purified by affinity chromatography
  • Concentration:
  • 0,5 mg/ml
  • 0,5 mg/ml
  • Storage buffer:
  • 10 mM PBS, pH 7,4 with 10 mg/ml BSA, 0,03% Proclin 300 and 25% glycerol
  • 10 mM PBS, pH 7,4 with 10 mg/ml BSA, 0,03% Proclin 300 and 25% glycerol
  • Température de stockage:
  • Cool
  • Cool
  • Température de transport:
  • Ice
  • Ice
Product Family Options
  • Taille
  • 100 µg
    1 * 1 EA
    1 * 1 EA
    Marketsource
    Specifications
    Cat. No.
    BIRBORB100243-100
    Symbole de l'antigène
    MYO7A
    Nom de l'antigène
    Myosin 7A
    Type d'anticorps
    Primaire
    Clonalité
    Polyclonal
    Conjugaison
    Unconjugated
    Hôte
    Rabbit
    Isotype
    IgG
    Western blot
    Yes
    ImmunoChimie
    Yes
    Formulaire
    liquid
    Masse moléculaire
    220 kDa
    Purification
    purified by affinity chromatography
    Concentration
    0,5 mg/ml
    Storage buffer
    10 mM PBS, pH 7,4 with 10 mg/ml BSA, 0,03% Proclin 300 and 25% glycerol
    Température de stockage
    Cool
    Température de transport
    Ice
    Marketsource
  • 200 µg
    1 * 200 µG
    1 * 200 µG
    Marketsource
    Specifications
    Cat. No.
    BIRBORB100243-200
    Symbole de l'antigène
    MYO7A
    Nom de l'antigène
    Myosin 7A
    Type d'anticorps
    Primaire
    Clonalité
    Polyclonal
    Conjugaison
    Unconjugated
    Hôte
    Rabbit
    Isotype
    IgG
    Western blot
    Yes
    ImmunoChimie
    Yes
    Formulaire
    liquid
    Masse moléculaire
    220 kDa
    Purification
    purified by affinity chromatography
    Concentration
    0,5 mg/ml
    Storage buffer
    10 mM PBS, pH 7,4 with 10 mg/ml BSA, 0,03% Proclin 300 and 25% glycerol
    Température de stockage
    Cool
    Température de transport
    Ice
    Marketsource