Anti-EIF4E Mouse Polyclonal Antibody
50 µg
N° de catalogue ABNOH00001977-B01P
Fournisseur: Abnova
Aller à :
Product Details & Documents
Type: Primary
Antigen: EIF4E
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
Documents
TDS_ABNOH00001977-B01P.pdf
Fiche technique
Spécifications
- Taille:50 µg
- Western blot:Yes
- Adsorption croisée:No
- Type d'anticorps:Primaire
- Symbole de l'antigène:EIF4E
- Synonymes antigène:eIF-4F 25 kDa subunit|EIF4EL1|EIF4E1|eukaryotic translation initiation factor 4E-like 1|eIF-4E|CBP|eIF4E|EIF4F|mRNA cap-binding protein
- Conjugaison:Unconjugated
- Réactivité:Human
- Température de stockage:Cool
- ID de gène:1977
- Cat. No.:ABNOH00001977-B01P
- Clonalité:Polyclonal
- Nom de l'antigène:Eukaryotic translation initiation factor 4E
- Hôte:Mouse
- Température de transport:Ice



