ContactUsLinkComponent
Anti-MHC II (I-A/I-E) Rat Monoclonal Antibody (violetFluor® 450) [clone: M5/115.15.2]
Anti-MHC II (I-A/I-E) Rat Monoclonal Antibody (violetFluor® 450) [clone: M5/115.15.2]
Fournisseur:  Tonbo Biosciences
Certificats
undefined
Anti-MHC II (I-A/I-E) Rat Monoclonal Antibody (violetFluor® 450) [clone: M5/115.15.2]
Fournisseur:  Tonbo Biosciences
Spécifications
  • Catalog No:
  • 75-5321-U100
  • 75-5321-U025
  • Symbole de l'antigène:
  • MHC2
  • MHC2
  • Nom de l'antigène:
  • MHC Class 2
  • MHC Class 2
  • Synonymes antigène:
  • MHC II|IA/IE|IA|IE|I-A/E
  • MHC II|IA/IE|IA|IE|I-A/E
  • Type d'anticorps:
  • Primaire
  • Primaire
  • Clonalité:
  • Monoclonal
  • Monoclonal
  • Conjugaison:
  • VioletFluor® 450
  • VioletFluor® 450
  • Clone:
  • M5/115.15.2
  • M5/115.15.2
  • Réactivité:
  • Mouse
  • Mouse
  • Hôte:
  • Rat
  • Rat
  • ID de gène:
  • 14961/14969
  • 14961/14969
  • Isotype:
  • IgG2b kappa
  • IgG2b kappa
  • Western blot:
  • Yes
  • Yes
  • ImmunoChimie:
  • Yes
  • Yes
  • Précipitation immunologique:
  • Yes
  • Yes
  • ImmunoFluorescence:
  • Yes
  • Yes
  • Cytométrie en flux:
  • Yes
  • Yes
  • Adsorption croisée:
  • none
  • none
  • Température de stockage:
  • Cool
  • Cool
  • Température de transport:
  • Ice
  • Ice
Spécifications
Informations associées
Frequently Bought Together