Rat IgG2b Isotype Control [clone: LTF-2] (violetFluor® 450)
N° de catalogue 75-4031-U100
Fournisseur: Tonbo Biosciences
Spécifications
- Type d'anticorps:Contrôle
- Clonalité:Monoclonal
- Clone:LTF-2
- Conjugaison:VioletFluor® 450
- Cytométrie en flux:Yes
- Hôte:Rat
- Isotype:IgG2b
- Adsorption croisée:none
- Température de stockage:Cool
- Température de transport:Ice
- Cdt:100 µG
Spécifications
À propos de cet article
The LTF-2 immunoglobulin is useful as an isotype-matched control. The LTF-2 immunolglobulin has an unknown binding specificity and is used as an isotype control for rat IgG2b antibodies.
Type: Control
Antigen: IgG2b (Rat) (rat IgG2b)
Clonality: monoclonal
Clone: LTF-2
Conjugation: violetFluor® 450
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2b
Reactivity: