ContactUsLinkComponent
Anti-CD4 Rat Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)/Cy7®) [clone: RM4-5]
undefined
Anti-CD4 Rat Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)/Cy7®) [clone: RM4-5]
  • Catalog No:
  • 60-0042-U025
  • 60-0042-U100
  • Symbole de l'antigène:
  • CD4
  • CD4
  • Nom de l'antigène:
  • CD4 molecule
  • CD4 molecule
  • Synonymes antigène:
  • L3T4|p55|CD4mut|Ly-4|W3/25
  • L3T4|p55|CD4mut|Ly-4|W3/25
  • Type d'anticorps:
  • Primaire
  • Primaire
  • Clonalité:
  • Monoclonal
  • Monoclonal
  • Conjugaison:
  • PE (Phycoerythrin)/Cy7®
  • PE (Phycoerythrin)/Cy7®
  • Clone:
  • RM4-5
  • RM4-5
  • Réactivité:
  • Mouse
  • Mouse
  • Hôte:
  • Rat
  • Rat
  • ID de gène:
  • 12504
  • 12504
  • Isotype:
  • IgG2a kappa
  • IgG2a kappa
  • ImmunoChimie:
  • Yes
  • Yes
  • Précipitation immunologique:
  • Yes
  • Yes
  • ImmunoFluorescence:
  • Yes
  • Yes
  • Cytométrie en flux:
  • Yes
  • Yes
  • Adsorption croisée:
  • none
  • none
  • Température de stockage:
  • Cool
  • Cool
  • Température de transport:
  • Ice
  • Ice
Frequently Bought Together