ContactUsLinkComponent
Anti-ITGAX Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein)) [clone: 3.9]
Anti-ITGAX Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein)) [clone: 3.9]
Fournisseur:  Tonbo Biosciences
Certificats
undefined
Anti-ITGAX Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein)) [clone: 3.9]
Fournisseur:  Tonbo Biosciences
Spécifications
  • Catalog No:
  • 35-0116-T025
  • 35-0116-T100
  • Symbole de l'antigène:
  • ITGA10
  • ITGA10
  • Nom de l'antigène:
  • Integrin Alpha 10
  • Integrin Alpha 10
  • Synonymes antigène:
  • integrin alpha-X|integrin aX|ITGAX|AI449405|CD11 antigen-like family member C|N418|Cr4|Cd11c
  • integrin alpha-X|integrin aX|ITGAX|AI449405|CD11 antigen-like family member C|N418|Cr4|Cd11c
  • Type d'anticorps:
  • Primaire
  • Primaire
  • Clonalité:
  • Monoclonal
  • Monoclonal
  • Conjugaison:
  • FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
  • FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
  • Clone:
  • 3.9
  • 3.9
  • Réactivité:
  • Human
  • Human
  • Hôte:
  • Mouse
  • Mouse
  • ID de gène:
  • 3687
  • 3687
  • Isotype:
  • IgG1 kappa
  • IgG1 kappa
  • Précipitation immunologique:
  • Yes
  • Yes
  • ImmunoFluorescence:
  • Yes
  • Yes
  • Cytométrie en flux:
  • Yes
  • Yes
  • Neutralisation:
  • Yes
  • Yes
  • Adsorption croisée:
  • none
  • none
  • Température de stockage:
  • Store undiluted at 2...8 °C, protect from light, do not freeze
  • Store undiluted at 2...8 °C, protect from light, do not freeze
  • Température de transport:
  • Ice
  • Ice
  • Tested applications:
  • Flow Cytometry
  • Flow Cytometry
Spécifications
Informations associées
Frequently Bought Together