ContactUsLinkComponent
Anti-ITGAM Rat Monoclonal Antibody (APC (Allophycocyanin))/Cy7®) [clone: M1/70]
Anti-ITGAM Rat Monoclonal Antibody (APC (Allophycocyanin))/Cy7®) [clone: M1/70]
Fournisseur:  Tonbo Biosciences
Certificats
undefined
Anti-ITGAM Rat Monoclonal Antibody (APC (Allophycocyanin))/Cy7®) [clone: M1/70]
Fournisseur:  Tonbo Biosciences
Spécifications
  • Catalog No:
  • 25-0112-U100
  • 25-0112-U025
  • Symbole de l'antigène:
  • ITGAM
  • ITGAM
  • Nom de l'antigène:
  • Integrin Alpha M
  • Integrin Alpha M
  • Synonymes antigène:
  • CD11B|integrin subunit alpha M|MAC-1|MO1A|MAC1A|SLEB6|CR3A
  • CD11B|integrin subunit alpha M|MAC-1|MO1A|MAC1A|SLEB6|CR3A
  • Type d'anticorps:
  • Primaire
  • Primaire
  • Clonalité:
  • Monoclonal
  • Monoclonal
  • Conjugaison:
  • APC (Allophycocyanin)/Cy7®
  • APC (Allophycocyanin)/Cy7®
  • Clone:
  • M1/70
  • M1/70
  • Réactivité:
  • Baboon, Cynomolgus monkey, Rhesus monkey, Chimpanzee, Human, Mouse
  • Baboon, Cynomolgus monkey, Rhesus monkey, Chimpanzee, Human, Mouse
  • Hôte:
  • Rat
  • Rat
  • ID de gène:
  • 16409 / 3684
  • 16409 / 3684
  • Isotype:
  • IgG2b kappa
  • IgG2b kappa
  • ImmunoChimie:
  • Yes
  • Yes
  • Précipitation immunologique:
  • Yes
  • Yes
  • ImmunoFluorescence:
  • Yes
  • Yes
  • Cytométrie en flux:
  • Yes
  • Yes
  • Adsorption croisée:
  • none
  • none
  • Température de stockage:
  • Cool
  • Cool
  • Température de transport:
  • Ice
  • Ice
Spécifications
Informations associées
Frequently Bought Together