Anti-SLC38A8 Rabbit Polyclonal Antibody
N° de catalogue ABGEAP12688C
Fournisseur: Abgent
Spécifications
- Type d'anticorps:Primaire
- Nom de l'antigène:Solute Carrier Family 38 Member A8
- Symbole de l'antigène:Solute carrier family 38, member 8
- Clonalité:Polyclonal
- Conjugaison:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Hôte:Rabbit
- Réactivité:Human
- Western blot:Yes
- Épitope:middle
- Température de stockage:Cool
- Température de transport:Ice
- Cdt:400 µl
Spécifications
À propos de cet article
Type: Primary
Antigen: SLC38A8 (solute carrier family 38, member 8)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human