Anti-GPATCH2L Rabbit Polyclonal Antibody
N° de catalogue AVIVARP68733_P050
Fournisseur: Aviva Systems Biology
Spécifications
- Type d'anticorps:Primaire
- Nom de l'antigène:G Patch Domain Containing 2-like
- Symbole de l'antigène:GPATCH2L
- Clonalité:Polyclonal
- Conjugaison:Unconjugated
- Hôte:Rabbit
- Réactivité:Human
- Western blot:Yes
- Épitope:middle
- Adsorption croisée:none
- ID de gène:55668
- Synonymes antigène:C14orf118
- Température de stockage:Cool
- Température de transport:Ice
- Cdt:50 µG
Spécifications
À propos de cet article
Type: Primary
Antigen: GPATCH2L (G patch domain containing 2-like)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human