Anti-PURG Rabbit Polyclonal Antibody
Catalog # AVIVARP50381_P050
Supplier: Aviva Systems Biology
Specifications
- Type d'anticorps:Primaire
- Nom de l'antigène:Purine-rich element binding protein G
- Symbole de l'antigène:PURG
- Clonalité:Polyclonal
- Conjugaison:Unconjugated
- Hôte:Rabbit
- Western blot:Yes
- Épitope:N-terminal
- Adsorption croisée:none
- ID de gène:29942
- Synonymes antigène:PURG-B|PURG-A
- Température de stockage:Cool
- Température de transport:Ice
- Cdt:50 µG
Specifications
About this item
Type: Primary
Antigen: PURG (purine-rich element binding protein G)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: