LIDA
LIDA
Couvercle pour récipient Dewar sphérique, 22-23 AL (cou-Ø : 60 mm)
N° de catalogue KGWA1961
Fournisseur:   KGW
LIDA
N° de catalogue KGWA1961
Fournisseur:  KGW
LIDA
LIDA
Couvercle pour récipient Dewar sphérique, 22-23 AL (cou-Ø : 60 mm)
Prix
38,80 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Désignation:
    Couvercle pour récipient Dewar sphérique, 22-23 AL (cou-Ø : 60 mm)
  • Hauteur intérieure:
    305 mm
  • Cat. No.:
    KGWA1961
  • Capacité:
    3 L
  • Évaporation quotidienne:
    0,4 L
  • Ø ext.:
    225 mm
  • Modèle:
    22-23 Al
  • Overall height:
    380 mm