Acide chlorhydrique 17%, EMPROVE® EXPERT pour production biopharmaceutique
N° de catalogue 4.80708.9950
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Numéro CAS:
Spécifications
- Cdt:950 L
- Seq:060
Spécifications
À propos de cet article
:
ADR:8,II
:36.46 g/mol
EINECS:231-595-7
UN:1789
:GHS05
:GHS07
Température de stockage:Température ambiante
Numéro CAS:7647-01-0
Formule:HCl
Numéro MDL:MFCD00011324