ContactUsLinkComponent
Conductivity/TDS meter, bench, 3200C
Conductivity/TDS meter, bench, 3200C
  HEWLG4384A
 :  Agilent
Conductivity/TDS meter, bench, 3200C
  HEWLG4384A
 :  Agilent
  • Gamme de température:
    −5...+110 °C
  • Désignation:
    Conductivity meter, bench, 3200C (without electrode)
  • Modèle:
    3200C
  • Exactitude de la températue:
    ±0,1 °C
  • Détermination dela température:
    0,1 °C
  • L×P×H:
    190×190×105 mm
  • Précision de la conductivité:
    ±0,5% FS
  • Constante de cellule de conductivité:
    0,001 / 0,01 / 0,1 / 1,0 / 10 / 100 cm-1
  • Plage de conductivité:
    0,000 µS/cm - 2000 mS/cm
  • Température de référence de conductivité:
    25 °C
  • Résolution de conductivité:
    Four effective digital, and the lowest level is 0,001 µS/cm
  • Alimentation:
    Universal AC power adapter (100 - 240 V, 50/60 Hz)
  • Résistivité - Plage:
    5 Ω/cm - 100 MΩ/cm
  • Résistivité - Précision:
    ±0,5% FS
  • Salinité - Précision:
    ±0,1%
  • Salinité - Gamme:
    0,0 - 80,0 ppt
  • TDS - Précision:
    ±0,5% FS
  • TDS - Gamme:
    0,000 mg/l - 1000 g/l
  • Compensation de température:
    0 - 50 °C
  • Poids:
    1 kg
  • Cdt:
    1
This full-range meter measures conductivity, resistivity, total dissolved solid (TDS), salinity, and present solution temperature. Ideal for use in environmental, petrochemical, biological and food applications.
  • Provides quick and precise measurements under any conditions
  • Temperature compensation
 : Supplied without electrode which needs to be ordered separately.