ContactUsLinkComponent
Jerricans, col étroit, PEHD, naturels
Jerricans, col étroit, PEHD, naturels
Catalog # RIXI6010010045WC
Supplier:  RIXIUS
New Product
undefined
Jerricans, col étroit, PEHD, naturels
Catalog # RIXI6010010045WC
Supplier:  RIXIUS
New Product
Specifications
  • Filetage:
    45 mm
  • Couleur:
    naturel
  • Désignation:
    Jerrican avec bouchon à vis
  • Seq:
    03
  • l×p×h:
    193×234×298 mm
Specifications
About this item
Bidon universel, en HDPE, naturel, pour l'industrie, le commerce et les laboratoires. Idéal pour l’emballage, la stockage et le transport.
  • Bonne résistance aux produits chimiques, bonne
  • Bonne résistance à la température
  • Avec graduation
  • Le bouchon à vis doit être commandé séparément