VWR®, Spatules
VWR®, Spatules
263 mm, blanc
N° de catalogue 231-0492
Fournisseur:   VWR Collection
VWR®, Spatules
N° de catalogue 231-0492
Fournisseur:  VWR Collection
VWR®, Spatules
VWR®, Spatules
263 mm, blanc
Prix
210,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 ST
Product Details & Documents
PS, blanc. Cette spatule, avec son long manche ergonomique et sa lame pointue, permet de percer facilement les sacs en papier et en plastique.
  • Production, assemblage et conditionnement en salle blanche classe 7 (10 000)
  • Conformément aux directives alimentaires de l’UE et de la FDA
  • Emballage individuel, stérilisation par irradiation gamma
Idéal pour l'échantillonnage de poudres, granulés et pâtes.
Certifications:
Informations de commande:
Livraison:
Emballage:
Spécifications
  • Couleur:
    blanc
  • Longueur:
    263 mm