Marqueur, résistant aux produits chimiques, VWR®
N° de catalogue VWRU95042-566
Fournisseur: VWR Collection
Spécifications
- Couleur:noir
- Désignation:Marker, chemical resistant
- Cdt:12
Spécifications
À propos de cet article
La pointe ultrafine de précision marque de façon permanente les lames et les cassettes. L'encre contient du formol et du xylène. Remarque: Les marqueurs ne doivent pas être utilisés sur des surfaces lisses.
- L'encre est imperméable, antitache, inodore et résistante à la plupart des produits chimiques
- Utilisé sur les lames dépolies et les cassettes de tissus