Kit de test multi-paramètres
HACH223002
: Hach
:
- Cdt:1 KIT
- Désignation:Kit de test multi-paramètres, CN-39WR
Ce kit multi-test combine les tests de traitement de l'eau les plus connus dans un kit compact qui peut être utilisé pour déterminer le chlore (0 à 3,4 mg/L), la dureté (1 à 20 gpg), le fer (0 à 4 mg/L) et le pH (4 à 10) dans l'échantillon d'eau.
- Comprend les paramètres fréquemment mesurés de la qualité de l'eau
- Utilisation de méthodes simples et économiques
Tests de dureté : gpg = grains par gallon
: comprend six réactifs, des flacons, des disques colorés, une boîte de comparaison, des tubes de visualisation, un tube de mesure, un mode d'emploi et une mallette de transport.