Kit de test du nitrite, disque coloré, NI-6
Catalog # HACH224000
Supplier: Hach
CAS Number:
Specifications
- Cdt:1 KIT
- Désignation:Kit de test du nitrite, HR, NI-6
- Plage de mesure:0 - 80 mg/l NO₂
0 - 1600 mg/l NO₂
Specifications
About this item
Le kit utilise le disque coloré ou la méthode au sulfate ferreux pour mesurer l'azote sous la forme de nitrite NO²⁻.
- Simple, économique
- Kit de test portable pour analyse sur le terrain
Delivery: ce kit comprend un disque coloré, une boîte de comparaison et des tubes, des réactifs, de l'eau de dilution déionisée, un mode d'emploi et une mallette de transport.