Conductivity calibration solutions, YSI
Conductivity standard, 50 000 µS/cm, 8
Fournisseur: YSI ENVIRONMENTAL
Conductivity calibration solutions, YSI
N° de catalogue YSIA060660
Fournisseur: YSI ENVIRONMENTAL
Numéro CAS:
Aller à :
Product Details & Documents
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
Spécifications
- Cdt:8
- Désignation:Conductivity standard
- Conductivité:50 000 µS/cm