ContactUsLinkComponent
Kits de test par comparaison visuelle, nitrate, NI-11
  HACH146803
 :  Hach
 :  
undefined
Kits de test par comparaison visuelle, nitrate, NI-11
  HACH146803
 :  Hach
 :  
  • Cdt:
    1 KIT
  • Désignation:
    Disque de couleur, modèle NI-11
  • Type:
    Cadmium reduction
  • Plage de mesure:
    0 - 40 mg/l
Méthode de tests par disque de couleur simple, portative, économique pour nitrate.
 : ce kit comprend un disque de couleur, une boîte de comparaison et des tubes, des réactifs, un mode d'emploi et une mallette de transport.