Kits de test par comparaison visuelle, nitrate-nitrite, NI-12
N° de catalogue HACH1408100
Fournisseur: Hach
Numéro CAS:
Spécifications
- Cdt:1 KIT
- Désignation:Kit de test pour nitrite - nitrate, modèle NI-12
- Type:Cadmium reduction, diazotisation
- Plage de mesure:0 - 40 mg/l NO₃-N, 0.01 - 0.40 mg/l NO₂- N
Spécifications
À propos de cet article
Méthode de tests par disque de couleur simple, économique pour nitrate-nitrite.
Livraison: comprend un disque de couleur, une boîte de comparaison et des tubes, des réactifs, un mode d'emploi et une mallette de transport.