Kit de test au molybdate, MO-LR
Kit de test au molybdate, MO-LR, 0 - 3,0 mg/l Mo, 1 KIT
N° de catalogue HACH2359300
Fournisseur:   Hach
Kit de test au molybdate, MO-LR
N° de catalogue HACH2359300
Fournisseur:  Hach
Numéro CAS:  
Kit de test au molybdate, MO-LR
Kit de test au molybdate, MO-LR
Kit de test au molybdate, MO-LR, 0 - 3,0 mg/l Mo, 1 KIT
Numéro CAS:  
Prix
311,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 KIT
Product Details & Documents
Les molybdates sont utilisés pour inhiber la corrosion dans les systèmes d'eau industriels et publics. Les réactifs du kit réagissent avec le molybdate pour donner une couleur bleue, qui est mesurée avec un disque coloré.
  • Disques colorés faciles d'utilisation
  • Kit de test portable pour mesure sur site
  • Surveille efficacement les niveaux des inhibiteurs de corrosion au molybdène
 : le kit inclut deux réactifs, une boîte de comparaison des couleurs, un disque coloré, deux bouchons, un mode d'emploi et une mallette de transport.
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    1 KIT
  • Désignation:
    Kit de test au molybdate, MO-LR
  • Plage de mesure:
    0 - 3,0 mg/l Mo