Jeu de réactifs aluminium pour une détermination de la présence d'aluminium grâce à la méthode photométrique ECR
N° de catalogue HACH2443400
Fournisseur: Hach
Numéro CAS:
Spécifications
- Méthode chimique:Eriochrome cyanine R
- Cdt:1 SET
- Désignation:Jeu de réactifs aluminium, 100 tests
- Pour appareil:DR2000, DR3000
- Plage de mesure:0,002 - 0,220 mg/l
Spécifications
À propos de cet article
Ce kit est utilisé pour la détermination de la présence d'aluminium grâce à la méthode Eriochrome Cyanine R (ECR) et il a une taille d'échantillon de 50 ml.
Livraison: Le kit contient des dosettes de réactif d'ECR, des dosettes de réactif tampon d'hexaméthylènetétramine et une solution de réactif de masquage d'ECR pour environ 100 tests.