ContactUsLinkComponent
Solution multi-éléments pour ICP, diluée suivant USP 232 par voie orale; 8 éléments dans acide nitrique 7%.
Solution multi-éléments pour ICP, diluée suivant USP 232 par voie orale; 8 éléments dans acide nitrique 7%.
N° de catalogue 85037.180
Fournisseur:  VWR Chemicals
Numéro CAS:  
undefined
Solution multi-éléments pour ICP, diluée suivant USP 232 par voie orale; 8 éléments dans acide nitrique 7%.
N° de catalogue 85037.180
Fournisseur:  VWR Chemicals
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon en plastique
  • Cdt:
    100 mL
  • Désignation:
    Solution multi-éléments pour ICP, diluée
Spécifications
À propos de cet article
Huit éléments dans acide nitrique 7%.
Cd 2,5 mg/L, Pb 5 mg/L, As 1,5 mg/L, Hg 1,5 mg/L, Mo 10 mg/L, Ni 50 mg/L, V 10 mg/L, Cu 100 mg/L dans HNO₃ 7%.
Certifications: Rattaché à un SRM de NIST, produit et contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.
Emballage: USP 232 par voie orale.