Multi-parameter meter, handheld, Pro 1030
Multi-parameter meter, handheld, Pro 1030
Handheld multi-parameter meter, YSI® Pro 1030
N° de catalogue YSIA6051030
Fournisseur:   YSI ENVIRONMENTAL
Multi-parameter meter, handheld, Pro 1030
N° de catalogue YSIA6051030
Fournisseur:  YSI ENVIRONMENTAL
Multi-parameter meter, handheld, Pro 1030
Multi-parameter meter, handheld, Pro 1030
Handheld multi-parameter meter, YSI® Pro 1030
Prix
1 770,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
This rugged and reliable instrument is suitable for the measurement of either pH or ORP along with conductivity and temperature. Milspec (military spec) connectors, IP 67 waterproof and rubber over moulded case, and 1-meter drop tests ensure the instrument provides years of sampling even in the harshest field conditions.
  • User-replaceable cables and sensors (pH and ORP); stable 4-electrode conductivity sensor built into the cable
  • Smart calibration in the instrument remembers the previous calibration values and simply walks you through the routine
  • Stores 50 data sets; no need to write down data
  • Graphic, backlit display and glow in the dark keypad
  • Tough. IP 67, impact-resistant, waterproof case; waterproof without the battery cover as well
  • Ideal for field use: display is visible with polarised sunglasses on
Ordering information: Instrument only. Cables, probes/sensors, and accessories need to be ordered separately.
Spécifications
  • Désignation:
    Handheld multi-parameter meter, YSI® Pro 1030
  • Seq:
    01
  • mV - Résolution:
    1
  • Alimentation:
    2 alkaline C-cells providing 425 hours of battery life (without backlight)
  • Gamme de température:
    −5...+55 °C
  • Acquisition des données - Capacité:
    50 data sets
  • Précision - pH:
    ±0,2
  • Salinité - Précision:
    ±1,0% of the reading or ±0,1 ppt, whichever is greater
  • Langues:
    Spanish, German, French, English
  • Modèle:
    Pro 1030
  • Résolution de conductivité:
    0,0001 - 0,1 mS/cm / 0,1 - 0 µS/cm (range dependent)
  • mV - Gamme:
    ±1500
  • Exactitude de la températue:
    ±0,2 °C
  • Affichage:
    Graphic (backlit display and keypad)
  • TDS - Gamme:
    0 - 100 g/l
  • Détermination dela température:
    0,1 °C
  • Salinité - Résolution:
    0,1 ppt
  • pH - Gamme:
    0 - 14
  • Précision de la conductivité:
    With 1- or 4-meter cable ±1,0% of the reading or 1 µS/cm (whichever is greater); With 10-, 20-, or 30-meter cables ±2,0% of the reading or 1 µS/cm (whichever is greater); Instrument only ±0,5%
  • Poids:
    0,475 kg
  • L×P×H:
    83×23×216 mm
  • pH - Résolution:
    0,01
  • Salinité - Gamme:
    0 - 70 ppt
  • Cat. No.:
    YSIA6051030
  • mV - Précision:
    ±20
  • Plage de conductivité:
    0 - 500 μS/cm, 0 - 5 mS/cm, 0 - 50 mS/cm, 0 - 200 mS/cm (auto ranging)
  • TDS - Résolution:
    0,0001 - 0,1 g/l
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 664-0024
    Mallette de transport rigide
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 660,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 664-0025
    Mallette de transport souple
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 286,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • YSIA605702
    Lengthened stainless steel probe guard for Pro Series single port cables 10 and 1030
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 479,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 665-0091
    pH/ORP kit (must be screwed into probe)
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 842,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 665-0090
    pH kit (must be screwed into probe)
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 624,00 €