ABTS (2,2'-Azinobis[3-éthyl-2,3-dihydrobenzothiazole-6-sulfonate] de diammonium), liquide substrat de peroxydase ELISA, prêt-à-l'emploi
N° de catalogue ROCKABTS-100
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
Numéro CAS:
Spécifications
- Cdt:100 mL
- Seq:2440
Spécifications
À propos de cet article
:
:548.68 g/mol
Température de stockage:Réfrigérateur
Numéro CAS:30931-67-0
Formule:C₁₈H₂₄N₆O₆S₄
Numéro MDL:MFCD00010404