ContactUsLinkComponent
Hoechst wax C, aide à la compression de micropoudres pour analyse par fluorescence X, Supelco®
Hoechst wax C, aide à la compression de micropoudres pour analyse par fluorescence X, Supelco®
N° de catalogue 1.09014.1000
Fournisseur:  Merck
Numéro CAS:  
Hoechst wax C, aide à la compression de micropoudres pour analyse par fluorescence X, Supelco®
N° de catalogue 1.09014.1000
Fournisseur:  Merck
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Plastic bottle
  • Cdt:
    1 kg
  • Seq:
    4024
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Bi (Bismuth):
    ≤ 10 µg/g
  • Co (Cobalt):
    ≤ 5 µg/g
  • Cr (Chromium):
    ≤ 5 µg/g
  • Cu (Copper):
    ≤ 5 µg/g
  • Fe (Iron):
    ≤ 5 µg/g
  • Mn (Manganese):
    ≤ 5 µg/g
  • Ni (Nickel):
    ≤ 5 µg/g
  • Pb (Lead):
    ≤ 10 µg/g
  • Sr (Strontium):
    ≤ 5 µg/g
  • Tl (Thallium):
    ≤ 10 µg/g
  • Zn (Zinc):
    ≤ 5 µg/g
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
 :
 :593.04 g/mol
Point de fusion:144 °C
 :M-Clarity™ quality level = MQ100
Point d'éclair:270 °C (DIN 51758)
Température de stockage:Température ambiante
EINECS:203-755-6
Numéro CAS:110-30-5
Formule:C₃₈H₇₆N₂O₂
Numéro MDL:MFCD00059224