Digital timer
Digital dual timer for Buchholz indentation test
  SIMEDI0085
Digital timer
  SIMEDI0085
Digital timer
Digital timer
Digital dual timer for Buchholz indentation test
57,40 €
1 * 1 ST
This dual digital timer can be pre-set for both 'in position' and 'recovery' time.
 : Compliant with the ISO 2815-2003 standard.
 : Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : [email protected]
  • Désignation:
    Digital dual timer for Buchholz indentation test