Solid phase extraction cartridge, Sep-Pak® XPoSure™ Plus
Sep-Pak® XPoSure™ Plus short cartridge, 125 Å, 500 - 1000 µm, 0,7 ml, 350 mg
N° de catalogue WATEWAT047205
Marketsource
Fournisseur: WATERS
Solid phase extraction cartridge, Sep-Pak® XPoSure™ Plus
N° de catalogue WATEWAT047205
Fournisseur: WATERS
Marketsource
Aller à :
Product Details & Documents
Specially designed for monitoring aldehydes in indoor air.
Spécifications
- Granulométrie:500 - 1000 µm
- Taille de pore:125 Å
- Capacité:0,7 ml
- Désignation:Sep-Pak® XPoSure™ Plus short cartridge
- Poids du lit:350 mg