SwabTool
SwabTool a été conçu pour une utilisation dans le cadre de la surveillance environnementale et de l'échantillonnage. Son manche en acier inoxydable poli électrolytiquement, s'adapate à la gamme des manches SSU, grâce à un embout pouvant se clipser rapidement . Ce qui permet une longue portée, idéale pour la surveillance/l'échantillonnage dans des grands réservoirs et autres zones difficiles d'accès.
- Compatible avec les désinfectants puissants et la stérilisation à la vapeur
- Compatible avec les écouvillons dotés d'une poignée 6,4 mm de Ø
- L'écouvillon se place et se bloque grâce à une vis de réglage, à l'aide d'une clé Allen
The Micronova SwabTool™ Adapter is compatible with a range of swabs when used with optional 'straws' to hold those which are smaller or longer. Choose from the range of SSU series handles to match the length required for reach.
- Désignation:SwabTool
- Seq:05