ContactUsLinkComponent
Acide chlorhydrique 0.01 N, BAKER ANALYZED® solution volumétrique, J.T.Baker®
  5611-02
 :  Avantor
 :  
undefined
Acide chlorhydrique 0.01 N, BAKER ANALYZED® solution volumétrique, J.T.Baker®
  5611-02
 :  Avantor
 :  
  • Type de conditionnement:
    PE bottle, narrow mouth
  • Cdt:
    1 L
  • Seq:
    5037
  • For Laboratory,Research,or Manufacturing Use:
    0.0095 - 0.0105
  • Normality:
    0.0095 - 0.0105
  • Sulfate (SO₄):
    ≤ 1 ppm
  • Ammonium (NH₄):
    ≤ 3 ppm
  • Trace Impurities - Heavy Metals:
    ≤ 0.5 ppm
  • Trace Impurities - Iron (Fe):
    ≤ 0.1 ppm
  • Appearance:
    Passes Test
 :
 :1 g/cm³ (20 °C)
 :Température ambiante
 :231-595-7
 :1789
 :8,III
 :Gestion du changement (MOC) catégorie = NI
 :36.46 g/mol
 :GHS05
 :GHS07
 :7647-01-0
 :HCl
 :MFCD00011324