Capillary tubes
Capillary Tubes, 1,50 mm, 20 µl
N° de catalogue SARS19.447.001
Marketsource
Fournisseur: SARSTEDT
Aller à :
Product Details & Documents
Glass, transparent.
- End-to-end capillaries
- Prepared with potassium EDTA
Spécifications
- Ø:1,50 mm
- Volume:20 µl
- Désignation:Capillary Tubes