0
0,00 €
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Belgium
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Accueil
Étalons
Étalons pour l'analyse environnementale
Standards for portable colorimeters, CAL Check™
Standards for portable colorimeters, CAL Check™
Standards for portable colorimeters, CAL Check™
Catalog # HANNHS96710-11
Supplier:
Hanna
CAS Number:
Expand image
Standards for portable colorimeters, CAL Check™
Catalog # HANNHS96710-11
Supplier:
Hanna
CAS Number:
Specifications
Cdt:
1
Désignation:
CAL Check™ Standard for pH/free Chlorine/total Chlorine
Specifications
About this item
Product Details
Product Details